Beskrivelse
- Velegnet til 8 bægerglas mellem 600 - 1000 ml
- udstyret med 8 x 3 stag
- Til brug nederste kurv
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt, Halv |
| Model- | E 111 |
| Til brug med (udstyr) | 8 bægerglas, 600 til 1000 ml |
| Dybde (metrisk) | 460 mm |
| Højde (metrisk) | 205 mm |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Mængde | 1 hver |