Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt E 109
Artikelnummer. 10466784 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10466784 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10466784 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3808360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    3093.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 366.34 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indsæt E 109 for optimal belastning af bægre op til 250 ml
  • Velegnet til 21 bægerglas op til 250 ml
  • udstyret med 21 x 3 stagstænger
  • Til brug i over- og underkurv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsats, Halvkurv
Model- E 109
Dybde (metrisk) 460 mm
Højde (metrisk) 155 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Mængde 1 hver