Få mere at vide
Elma™ Indsæt dæksler
Artikelnummer. p-200004996
Model-:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
Artikelnummer. 17881357
Brand: Elma™ 1110262
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsatsdæksel indeholder to gummiringe og er designet til at hænge rensekopper eller glas i rengøringskurven.
  • Elma ultralydsenheder kan betjenes med eller uden dæksel
  • For mere effektiv drift, Elma tilbyder forskellige indsatsdæksler af robust og rengøringsvenlig rustfrit stål
  • Betræk gør det muligt at rengøre genstande lavet af forskellige materialer samtidigt– men hver for sig
  • Hvis brugt rigtigt, alle Elma indsatser vil hjælpe med at forhindre beskadigelse af ultralydsbeholderen og dermed forlænge ultralydsrenserens levetid
  • Tillader rengøring med aggressive væsker
  • Forlænger enhedens levetid
Tekniske data
Type Låg
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic Med, Elmasonic P, Elmasonic S, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Materiale Rustfrit stål
Model- 30/40