Få mere at vide
Elma™ Indsæt dæksler
Artikelnummer. 17891357
Skift visning
Model-:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17891357 150/180/300
17881357 30/40
17831297 60
17861297 80
17811367 100/120
17831347 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17891357 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 1110260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 DKK
    355.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.35 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Indsatsdæksel indeholder to gummiringe og er designet til at hænge rensekopper eller glas i rengøringskurven.
  • Elma ultralydsenheder kan betjenes med eller uden dæksel
  • For mere effektiv drift, Elma tilbyder forskellige indsatsdæksler af robust og rengøringsvenlig rustfrit stål
  • Betræk gør det muligt at rengøre genstande lavet af forskellige materialer samtidigt– men hver for sig
  • Hvis brugt rigtigt, alle Elma indsatser vil hjælpe med at forhindre beskadigelse af ultralydsbeholderen og dermed forlænge ultralydsrenserens levetid
  • Tillader rengøring med aggressive væsker
  • Forlænger enhedens levetid
Tekniske data
Produkttype Låg
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic Med, Elmasonic P, Elmasonic S, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Materiale Rustfrit stål
Model- 150/180/300