Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 13111514 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13111514 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 13111514 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3808320
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsats til optimal fyldning af bredhalsede kolber mv
  • Udstyret med 26 små fjederkroge x 105 mm højde
  • Afstanden mellem fjederkrogene er ca. 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt, Halv
Model- E 106/1
Til brug med (udstyr) Kolber, målecylinder, flasker osv.,
Dybde (metrisk) 410 mm
Højde (metrisk) 116 mm
Bredde (metrisk) 195 mm
Mængde 1 hver