Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 10458922 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458922 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10458922 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12667390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 DKK
    3445.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 454.38 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indsats E 139/1 for optimal belastning af reagensglas op til 12 x 200 mm
  • Velegnet til reagensglas
  • maskebredden er 9 x 9 mm
  • inklusive låg A 13
  • opdelt i 6 flader
  • Til brug i nederste kurv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt, Kvart
Model- E 139/1
Til brug med (udstyr) Nederste kurve
Dybde (metrisk) 320 mm
Højde (metrisk) 223 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Mængde 1 hver