Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 10384531 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10384531 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10384531 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3808390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 DKK
    2271.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 258.57 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Indsats E 110 for optimal fyldning af bægerglas fra 250 til 600 ml
  • Velegnet til 10 bægerglas mellem 250 - 600 ml
  • udstyret med 10 x 3 stagstænger
  • Til brug nederste kurv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt, Halv
Model- E 110
Til brug med (udstyr) 10 bægre, 250 til 600 ml
Dybde (metrisk) 460 mm
Højde (metrisk) 175 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Mængde 1 hver