Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 10202841 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10202841 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10202841 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3808330
Indsats E 106/2 for optimal fyldning af bredhalsede kolber mv
  • Udstyret med 13 store fjederkroge x 175 mm højde
  • Afstanden mellem fjederkrogene er ca. 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt, Halv
Model- E 106/2
Til brug med (udstyr) Bredhalsede kolber, målecylindre mm.
Inkluderer 13 store fjederkroge x 175 mm højde (afstand mellem fjederkroge er ca. 85 mm)
Dybde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 186 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Mængde 1 hver