Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 10019350 Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x B x H): 430 x 195 x 186 mm
Artikelnummer. 10019350
Brand: Miele Professional™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsats E 106 for optimal fyldning af bredhalsede kolber mv
  • Udstyret med 10 fjederkroge x 175 mm højde & 16 x 105 mm højde
  • Afstanden mellem fjederkrogene er ca. 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt, Halv
Model- E 106
Til brug med (udstyr) Bredhalsede glasvarer, målebæger mv
Inkluderer 10 store fjederkroge x 175 mm højde (afstand mellem fjederkroge er ca. 60 mm)
Dybde (metrisk) 430 mm
Højde (metrisk) 186 mm
Bredde (metrisk) 195 mm
Mængde 1 hver