Beskrivelse
- Velegnet til 200 reagensglas
- maskebredden er 9 x 9 mm
- inklusive låg A 13
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt, Kvart |
| Model- | E 105/1 |
| Til brug med (udstyr) | Nederste kurve |
| Dybde (metrisk) | 320 mm |
| Højde (metrisk) | 192 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Mængde | 1 hver |