Beskrivelse
- Velegnet til 200 reagensglas
- maskebredden er 8 x 8 mm
- inklusive låg A 13
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt, Kvart |
| Model- | E 104/1 |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas op til 12 x 105 mm |
| Dybde (metrisk) | 320 mm |
| Højde (metrisk) | 132 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Mængde | 1 hver |