Få mere at vide
Miele Professional™ Indsats 1/4 til Laboratorieopvaskemaskine
Artikelnummer. 10282641 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10282641 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10282641 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12667340
Indsæt E 103/1 for optimal belastning af reagensglas op til 12 x 75 mm.
  • Velegnet til op til 200 reagensglas
  • opdelt i 6 flader
  • maskebredden er 8 x 8 mm
  • inklusive låg A 13
  • Til brug med PG8583, PG8593
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mesh kurv
Model- A 13
Til brug med (udstyr) Øvre eller nederste kurve
Dybde (metrisk) 320 mm
Højde (metrisk) 102 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Mængde 1 hver