Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor
Shop alle Miele produkter
:
E; model: 8527)< / 24
Beskrivelse
15 dyser (E 352) 6 x 220 mm med clips (E 354)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Indsats/modul til smalhalsede glasvarer |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 15 smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 352 mm |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Bredde (metrisk) | 558 mm |