Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt E 403
Artikelnummer. 10262002 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H): 200 x 445 x 35 mm
Artikelnummer.
10262002 Dimensioner (D x B x H): 200 x 445 x 35 mm
1 options
Artikelnummer. 10262002 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3830430
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indsæt E 403 for optimal belastning af op til 105 urbriller
  • Velegnet til 105 urbrillerØ 50 - 60 mm
  • udstyret med 36 stænger med en afstand på 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsats/modul til urbriller
Farve Rustfrit stål
Holder 105 urbriller
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmidler, medicinske
Dybde (metrisk) 445 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Bredde (metrisk) 200 mm