Beskrivelse
- 0.8 mm wire mesh, 1.7 mm mesh width, 5 mm frames
- equipped with 2 handles
- For use in upper and lower basket
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmidler, medicinske |
| Dybde (metrisk) | 445 mm |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Bredde (metrisk) | 180 mm |