Beskrivelse
- Mesh-bredde 1 mm
- Udstyret med låg
- Til brug i øvre og nedre kurv
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaskemaskine-desinfektionsmidler, medicinske |
| Dimensioner (L x B x H) | 225 x 150 x 55mm |
| Højde (metrisk) | 55 mm |
| Længde (metrisk) | 225 mm |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |