Beskrivelse
- Halvdelen kan udstyres med andre indsatser
- Udstyret med 19 injektordyser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Mobil enhed til smalhalsede glasvarer |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 19 Smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 517 mm |
| Højde (metrisk) | 502 mm |
| Bredde (metrisk) | 535 mm |