Beskrivelse
- velegnet til 210 dias
- udstyret med 26 rum på 26 x 11 mm, trådtykkelse 3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Insert |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 210 dias |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 445 mm |
| Højde (metrisk) | 73 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |