Få mere at vide
Miele Professional™ Insert
Artikelnummer. 10407872 Shop alle Miele produkter
Artikelnummer. 10407872
Brand: Miele Professional™ 3830270
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Insert E 118 for the optimum loading of half petri dishes
  • Suitable for 38 half petri dishes with Ø 100 mm
  • equipped with 38 holders, height 70 mm, distance approx. 26 mm
  • For use in upper basket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Stainless Steel
Produkttype Insert/Module for Petri Dishes
Farve Stainless Steel
Holder 38 petri dishes
Til brug med (udstyr) Washer-disinfectors, laboratory
Dybde (metrisk) 445 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Bredde (metrisk) 460 mm