Beskrivelse
- Med perforeringer 7 x 7 mm
- Til brug i over- og underkurv
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Indsæt |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 429 mm |
| Bredde (metrisk) | 224 mm |