Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 10452773 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
429 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
10452773 429 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10452773 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12666290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    1097.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 257.74 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Indlæg A 11/1 til skånsom rengøring af sarte genstande ved at afbryde sprøjtestrålen
  • Med perforeringer 7 x 7 mm
  • Til brug i over- og underkurv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Insert
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Dybde (metrisk) 429 mm
Bredde (metrisk) 429 mm