Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 15490565 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
572 x 150 x 371 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15490565 572 x 150 x 371 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15490565 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 5337750
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Indsats E 984 til en bred vifte af redskaber
Kan udstyres med forskellige holdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet
Dimensioner (L x B x H) 572 x 150 x 371 mm
Højde (metrisk) 371 mm
Længde (metrisk) 572 mm
Bredde (metrisk) 150 mm