Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 15470565 Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 533 x 363 x 122 mm
Artikelnummer. 15470565
Brand: Miele Professional™ undefined
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indsats E 969 til opbevaring af forskellige redskaber
  • Perforeret plade 7 x 7 x 3 mm
  • Velegnet til E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 med E 945
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsats/modul til bæger
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Dybde (metrisk) 533 mm
Højde (metrisk) 122 mm
Bredde (metrisk) 363 mm