Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 15460565 Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 522 x 357 x 173 mm
Artikelnummer. 15460565
Brand: Miele Professional™ 5848290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indsats E 965 for optimal fyldning af bægerglas 250 - 600 ml
Udstyret med 15 x 3 stag til bægerglas fra 250 ml til 600 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsats/modul til bæger
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Dybde (metrisk) 522 mm
Højde (metrisk) 173 mm
Bredde (metrisk) 357 mm