Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 15440565 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
522 x 357 x 155 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15440565 522 x 357 x 155 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15440565 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 5848300
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Indsats E 963 for optimal fyldning af bægerglas op til 250 ml
Udstyret med 33 x 3 stag til bægre op til 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsats/modul til bæger
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Dimensioner (L x B x H) 522 x 357 x 155 mm
Højde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) 522 mm
Bredde (metrisk) 357 mm