Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 15430565 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Holder:
46 Erlenmeyer-kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15430565 46 Erlenmeyer-kolber Hver
1 options
Artikelnummer. 15430565 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 5892360
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mobil enhed E 960/1 til optimal fyldning af bredhalsede Erlenmeyer-kolber
  • Udstyret med 20 store og 26 små fjederkroge
  • Velegnet til Erlenmeyer-kolber og målecylindre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsats/modul til bredhalset glas
Farve Rustfrit stål
Holder 46 Erlenmeyer-kolber
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Dybde (metrisk) 522 mm
Højde (metrisk) 185 mm
Bredde (metrisk) 357 mm