Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 11646040 Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 440 x 205 x 35 mm
Artikelnummer. 11646040
Brand: Miele Professional™ 12669920
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Indsæt E 494 til skånsom fastholdelse af 5 mikrotiterplader
Til mikrotiterplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Holder 5 mikrotiterplader
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Dybde (metrisk) 440 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Bredde (metrisk) 205 mm