Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. p-8013836 Shop alle Miele produkter
Højde (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13112280
Brand: Miele Professional™ undefined
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Indsæt
Til brug med (udstyr) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 holdere, 70mm H, mellemrum ca. 26 mm
Dybde (metrisk) 445 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 485 mm
Mængde 1 hver