Få mere at vide
Miele Professional™ Indsæt
Artikelnummer. 13192270 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13192270 120 mm Hver
13112280 95 mm Hver
13102280 145 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13192270 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3830270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.00 DKK
    3542.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 862.02 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Produkttype Indsæt
Til brug med (udstyr) 38 petriskåle med diameter 100 mm, til brug i øverste eller nederste kurv
Dybde (metrisk) 445 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Bredde (metrisk) 460 mm
Mængde 1 hver