Tekniske data
| Produkttype | Indsæt |
| Til brug med (udstyr) | G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 holdere, 70mm H, mellemrum ca. 26 mm |
| Dybde (metrisk) | 445 mm |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Bredde (metrisk) | 485 mm |
| Mængde | 1 hver |