Learn More
Miele Professional™ Indsæt
Shop All Miele Products
Click to view available options
Højde (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Unit Size:
Hver
Specifications
Specifications
| Produkttype | Indsæt |
| Til brug med (udstyr) | 56 petriskåle, 100 mm dia., til underkurv, 56 holdere, 70 mm H, mellemrum ca. 26 mm |
| Dybde (metrisk) | 445 mm |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Bredde (metrisk) | 485 mm |
| Mængde | 1 hver |