Få mere at vide
Greiner Bio-One Insekt (Drosophila) ynglekonisk beholder
Artikelnummer. 13067683
Skift visning
Materiale:
Polystyren
Kapacitet (metrisk):
28 ml
68 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Kapacitet (metrisk)
13067683 Polystyren 28 ml
10160331 Polystyren 68 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13067683 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 205101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 DKK
    1448.46 DKK / Pakke med 1500
    Spare 231.54 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Ideelt egnet til dyrkning af Drosophila melanogaster.
  • Bunden af beholderen er lavet af enten polystyren eller polypropylen
  • Kompatibel med gaspermeabel ceaprenprop lavet af vandafvisende materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Konisk
Kapacitet (metrisk) 28 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Til brug med (applikation) Dyrkning af Drosophila melanogaster
Højde (metrisk) 64 mm
Materiale Polystyren
Type Drosophila avlsbeholder