Få mere at vide
inS3-54A18, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490076 2 mg -
16473798 10 mg 10mg
16470177 50 mg -
16426527 5 mg -
16424856 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103128
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale inS3-54A18
CAS 328998-53-4
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H16ClNO2
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (401.25 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=C(O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=C/C1=C/C4=CC=C(Cl)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 373.83
Formel vægt 373.83
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease