Få mere at vide
Inpyrfluxam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inpyrfluxam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21F2N3O/c1-10-8-18(2,3)12-6-5-7-13(14(10)12)21-17(24)11-9-23(4)22-15(11)16(19)20/h5-7,9-10,16H,8H2,1-4H3,(H,21,24)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 333.1653 |
| Procent renhed | >95% |