Få mere at vide
Inpyrfluxam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inpyrfluxam |
| CAS | 1352994-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Inpyrfluxam |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H21 F2 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(Difluoromethyl)-N-[(3R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-((3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[(3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Inpyrfluxam |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21F2N3O/c1-10-8-18(2,3)12-6-5-7-13(14(10)12)21-17(24)11-9-23(4)22-15(11)16(19)20/h5-7,9-10,16H,8H2,1-4H3,(H,21,24)/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12 |
| Vis mere |