Få mere at vide
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium besøgende Kit Dispenser
Artikelnummer. 17760099 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Premium besøgende Kit Dispenser; Certificeringer og overholdelse: ISO 9001; Materiale: Rustfrit stål; Farve: Sølv; Højde (metrisk): 410 mm; Bredde (metrisk): 200 mm
Artikelnummer.
17760099 Premium besøgende Kit Dispenser; Certificeringer og overholdelse: ISO 9001; Materiale: Rustfrit stål; Farve: Sølv; Højde (metrisk): 410 mm; Bredde (metrisk): 200 mm
1 options
Artikelnummer. 17760099 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 20.B1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 DKK
    421.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.12 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Premium dispenser til besøgssæt til hygiejnevedligeholdelse.
  • Overholder HACCP-tilgangen
  • Velegnet til alle mærker
  • Nem rengøring
  • Det er nemt at komme i gang med sættene
Tekniske data
Farve Sølv
Dybde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 410 mm
Materiale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance ISO 9001