Få mere at vide
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Clip Cap Dispenser
Artikelnummer. 17750099 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Premium Clip Cap Dispenser; Farve: Hvid; Materiale: Rustfrit stål; Dybde (metrisk): 200 mm; Højde (metrisk): 400 mm; Bredde (metrisk): 200 mm
Artikelnummer.
17750099 Premium Clip Cap Dispenser; Farve: Hvid; Materiale: Rustfrit stål; Dybde (metrisk): 200 mm; Højde (metrisk): 400 mm; Bredde (metrisk): 200 mm
1 options
Artikelnummer. 17750099 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 20.B1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1469.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 235.77 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Premium dispenser til kasketter af alle typer bulk styling, skægbetræk, overtrækssko, overstøvler, manchetter og mere.
  • Overholder HACCP-tilgangen
  • Velegnet til alle mærker
  • Nem rengøring
  • Vægmonteret (skruer og dyvler medfølger)
Tekniske data
Farve Sølv
Dybde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 400 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Medicinsk, Dental, Industriel