Få mere at vide
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium forklæde dispenser
Artikelnummer. 17770099 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Premium Forklæde Dispenser; Certificeringer og overholdelse: ISO 9001; Dybde (metrisk): 125 mm; Højde (metrisk): 110 mm; Materiale: Rustfrit stål; Bredde (metrisk): 370 mm
Artikelnummer.
17770099 Premium Forklæde Dispenser; Certificeringer og overholdelse: ISO 9001; Dybde (metrisk): 125 mm; Højde (metrisk): 110 mm; Materiale: Rustfrit stål; Bredde (metrisk): 370 mm
1 options
Artikelnummer. 17770099 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 20.B1080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 DKK
    561.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.20 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Dispenser nemt dine ruller med beskyttende forklæder med denne førsteklasses dispenser.
  • Dispenserer let forklæder
  • Fremstillet af slidstærkt metal
Tekniske data
Dybde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 370 mm
Højde (metrisk) 110 mm
Materiale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance ISO 9001