Få mere at vide
Inositolnikotinat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459094
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459094 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459094 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1758.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inositol Nicotinate
CAS 6556-11-2
Analyt- eller komponentnavne Inositol Nicotinate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C42 H30 N6 O12
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Inositol Nicotinate, myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol, hexanicotinate, myo- (7CI,8CI), Nicotinic acid, hexaester with myo-inositol (6CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexayl ester, Dilcit, Dilexpal, Esantene, Hamovannid, Hexanicit, Hexanicotinoyl inositol, Hexanicotol, Hexopal, Inositol hexaniacinate, Inositol hexanicotinate, Inositol niacinate, Inositol nicotinate, Linodil, Meso-inositol hexanicotinate, Mesonex, Mesotal, Palohex, meso-Inositol hexanicotinate, myo-Inositol hexanicotinate
InChI formel InChI=1S/C42H30N6O12/c49-37(25-7-1-13-43-19-25)55-31-32(56-38(50)26-8-2-14-44-20-26)34(58-40(52)28-10-4-16-46-22-28)36(60-42(54)30-12-6-18-48-24-30)35(59-41(53)29-11-5-17-47-23-29)33(31)57-39(51)27-9-3-15-45-21-27/h1-24,31-36H/t31-,32-,33-,34+,35-,36-
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
IUPAC navn [2,3,4,5,6-pentakis(pyridin-3-carbonyloxy)cyclohexyl] pyridin-3-carboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 810.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 810,1922 g/mol