Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inositolhexaphosphorsyre, 40-50 vægt% vandig opløsning
Artikelnummer. 10226480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 ml
1 l
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 10226480
Brand: Thermo Scientific Chemicals 235370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inositol hexaphosphoric acid
Navn note 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Kogepunkt 105.0°C
Molekylær formel C6H18O24P6
MDL nummer MFCD00082309
Tæthed 1.3700g/mL
Synonym phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
InChI nøgle IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
SMIL OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 660.03
PubChem CID 890
Formel vægt 660.03
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.391
Specifik vægtfylde 1.37
Mængde 1 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.