Få mere at vide
Inosine, 99%
Artikelnummer. 10152490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10152490 10 g Glasflaske 10g
10396560 25 g Glasflaske 25g
10794431 100 g Glasflaske 100g
10553884 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10152490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122250100
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-63-9
Molekylær formel C10H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 268.23
MDL nummer MFCD00066770
InChI nøgle UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Synonym inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inosine
Absorbans 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Smeltepunkt 212°C to 213°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 31, 25
Merck Index 15, 5018
Specifik rotationstilstand − 49.20 (18.00°C c=1,H2O)
Specifik rotation -49.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.1g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Spektrofotometri 98 to 102% (lambda max. 248.5nm,pH 7) Molar absorptivity 12200+/-2%,on dry substance
Transmission 98% min. (c=1, H2O, 430nm, 1cm cell)
Formel vægt 268.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver