Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inosin, 98+%
Artikelnummer. 11491768
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491768 100 g 100g
11471768 5 g 5g
11481768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491768 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14459.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
Undertrykker stigningen af glukose og insulin i blodet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-63-9
Molekylær formel C10H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 268.23
MDL nummer MFCD00066770
InChI nøgle UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Synonym inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inosine
Smeltepunkt 212°C to 215°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 624889
Merck Index 14,4975
Optisk rotation −52° (c=1 in Water)
Formel vægt 268.23
Procent renhed ≥98%