Få mere at vide
Inosine 5’ Triphosphate Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inosine 5' Triphosphate Trisodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N4O14P3.3Na/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1 |
| Formel vægt | 573.926 |