missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Inosine-5'-monophosphate Sodium Salt Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30008004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008004 100 mg
30006355 50 mg
30010991 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI665010100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20813-76-7
Molekylær formel C10 H11 N4 O8 P . 2[Na] . 8[H2 O]
Molekylvægt (g/mol) 536.292
IUPAC navn disodium;[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate;octahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])n2cnc3C(=O)NC=Nc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Inosine-5'-monophosphate Sodium Salt Hydrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O8P.2Na.8H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;;;;;;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;;;;;;/m1........../s1
Formel vægt 536.096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.