Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inosin 5'-monophosphat, dinatriumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 10551281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551281 5 g Glasflaske 5g
10236520 25 g Glasflaske 25g
10053523 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551281 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352195-40-5
Molekylær formel C10H11N4Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 392.17
MDL nummer MFCD00150372
InChI nøgle AANLCWYVVNBGEE-WCYUCLFNNA-L
Synonym inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
PubChem CID 126963545
IUPAC navn dinatrium;[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylphosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Inosine 5'-monophosphate, disodium salt hydrate
Smeltepunkt 175.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 31, 26
Merck Index 14, 4977
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Spektrofotometri 96% min. (lambda max. 249nm,pH 7) molar absorptivity 12300+/-4%,on dry basis
Formel vægt 392.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.