Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inosin-5'-monophosphat dinatriumsalthydrat
Artikelnummer. 15454439
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454439 5 g 5g
15464439 25 g 25g
15474439 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454439 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61959.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352195-40-5
Molekylær formel C10H11N4Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 392.17
MDL nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI nøgle AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMIL [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 392.17 (Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk pulver