Få mere at vide
Inosin 5'-monophophat dinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11328889 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328889 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11328889 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210205005
Kemiske identifikatorer
CAS 4691-65-0
Molekylær formel C10H11N4Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 392.17
MDL nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI nøgle AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC navn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inosine 5'-monophophate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 392.2
Fysisk form Krystallinsk pulver