Få mere at vide
Inosine-5-diphosphoric Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inosine-5-diphosphoric Acid Disodium Salt |
| CAS | 54735-61-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 Na2 O11 P2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Inosine 5'-Diphosphate Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O11P2.2Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])n2cnc3C(=O)N=CNc23 |
| IUPAC navn | [[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-[hydroxy(sodiooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.149 |
| Formel vægt | 471.977 |