Få mere at vide
Inosine-3',5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inosine-3',5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 41092-64-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 N4 O7 P . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Inosine Cyclic 3',5'-(Hydrogen Phosphate) Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N4O7P.Na/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP(=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4C(=O)NC=Nc34 |
| IUPAC navn | sodium;9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hydroxy-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.17 |
| Formel vægt | 352.0185 |