Få mere at vide
Uorganiske mineraler drikkevand QC prøve, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11975024 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975024 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11975024 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 698
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganiske mineraler QC-prøver til drikkevand, 500 ml, SPEX CertiPrep™
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Uorganiske mineraler QC prøve
  • Drikkevandsprøve
  • 500 ml volumen
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inorganic Minerals QC Sample
Navn note Ready to analyze
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Mængde 500 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug